Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Alcohol dehydrogenase 1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Alcohol dehydrogenase 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000659.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 125 |
Nombre | Alcohol dehydrogenase 1B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936439
|
enQuireBio™
QP5613-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956439
|
enQuireBio™
QP5613-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946439
|
enQuireBio™
QP5613-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966439
|
enQuireBio™
QP5613-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976439
|
enQuireBio™
QP5613-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15986439
|
enQuireBio™
QP5613-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000659.2 | |
Alcohol dehydrogenase 1B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
125 | |
Research Use Only | |
ADH1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
STAGKVIKCK AAVLWEVKKP FSIEDVEVAP PKAYEVRIKM VAVGICRTDD HVVSGNLVTP LPVILGHEAA GIVESVGEGV TTVKPGDKVI PLFTPQCGKC RVCKNPESNY CLKNDLGNPR GTLQDGTRRF TCRGKPIHHF LGTSTFSQYT VVDENAVAKI DAASPLEKVC LIGCGFSTGY GSAVNVAKVT PGSTCAVFGL GGVGLSAVMG CKAAGAARII AVDINKDKFA KAKELGATEC INPQDYKKPI QEVLKEMTDG GVDFSFEVIG RLDTMMASLL CCHEACGTSV IVGVPPASQN LSINPMLLLT GRTWKGAVYG GFKSKEGIPK LVADFMAKKF SLDALITHVL PFEKINEGFD LLHSGKSIRT VLTF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |