Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK1 / Adenylate kinase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AK1 / Adenylate kinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5634-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15906599
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000467.1
AK1 / Adenylate kinase 1 Protein
Research Use Only
AK1
Recombinant Protein
E. coli
MEEKLKKTKI IFVVGGPGSG KGTQCEKIVQ KYGYTHLSTG DLLRSEVSSG SARGKKLSEI MEKGQLVPLE TVLDMLRDAM VAKVNTSKGF LIDGYPREVQ QGEEFERRIG QPTLLLYVDA GPETMTQRLL KRGETSGRVD DNEETIKKRL ETYYKATEPV IAFYEKRGIV RKVNAEGSVD SVFSQVCTHL DALK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
203
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol