Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AK1 / Adenylate kinase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AK1 / Adenylate kinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_000467.1
ID de gen (Entrez) 203
Nombre AK1 / Adenylate kinase 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15996589
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5634-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15916599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5634-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15906599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5634-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15926599
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5634-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
15936599
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP5634-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
15946599
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP5634-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Specifications
Specifications
NP_000467.1
AK1 / Adenylate kinase 1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
203
Research Use Only
AK1
Recombinant Protein
E. coli
MEEKLKKTKI IFVVGGPGSG KGTQCEKIVQ KYGYTHLSTG DLLRSEVSSG SARGKKLSEI MEKGQLVPLE TVLDMLRDAM VAKVNTSKGF LIDGYPREVQ QGEEFERRIG QPTLLLYVDA GPETMTQRLL KRGETSGRVD DNEETIKKRL ETYYKATEPV IAFYEKRGIV RKVNAEGSVD SVFSQVCTHL DALK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications