Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adenosylhomocysteinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Adenosylhomocysteinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5629-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15976559
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000678.1
Adenosylhomocysteinase Protein
Research Use Only
AHCY
Recombinant Protein
E. coli
SDKLPYKVAD IGLAAWGRKA LDIAENEMPG LMRMRERYSA SKPLKGARIA GCLHMTVETA VLIETLVTLG AEVQWSSCNI FSTQDHAAAA IAKAGIPVYA WKGETDEEYL WCIEQTLYFK DGPLNMILDD GGDLTNLIHT KYPQLLPGIR GISEETTTGV HNLYKMMANG ILKVPAINVN DSVTKSKFDN LYGCRESLID GIKRATDVMI AGKVAVVAGY GDVGKGCAQA LRGFGARVII TEIDPINALQ AAMEGYEVTT MDEACQEGNI FVTTTGCIDI ILGRHFEQMK DDAIVCNIGH FDVEIDVKWL NENAVEKVNI KPQVDRYRLK NGRRIILLAE GRLVNLGCAM GHPSFVMSNS FTNQVMAQIE LWTHPDKYPV GVHFLPKKLD EAVAEAHLGK LNVKLTKLTE KQAQYLGMSC DGPFKPDHYR Y
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
191
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol