Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Adenosylhomocysteinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Adenosylhomocysteinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000678.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 191 |
Nombre | Adenosylhomocysteinase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936559
|
enQuireBio™
QP5629-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956559
|
enQuireBio™
QP5629-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946559
|
enQuireBio™
QP5629-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966559
|
enQuireBio™
QP5629-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976559
|
enQuireBio™
QP5629-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15986559
|
enQuireBio™
QP5629-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000678.1 | |
Adenosylhomocysteinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
191 | |
Research Use Only | |
AHCY | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SDKLPYKVAD IGLAAWGRKA LDIAENEMPG LMRMRERYSA SKPLKGARIA GCLHMTVETA VLIETLVTLG AEVQWSSCNI FSTQDHAAAA IAKAGIPVYA WKGETDEEYL WCIEQTLYFK DGPLNMILDD GGDLTNLIHT KYPQLLPGIR GISEETTTGV HNLYKMMANG ILKVPAINVN DSVTKSKFDN LYGCRESLID GIKRATDVMI AGKVAVVAGY GDVGKGCAQA LRGFGARVII TEIDPINALQ AAMEGYEVTT MDEACQEGNI FVTTTGCIDI ILGRHFEQMK DDAIVCNIGH FDVEIDVKWL NENAVEKVNI KPQVDRYRLK NGRRIILLAE GRLVNLGCAM GHPSFVMSNS FTNQVMAQIE LWTHPDKYPV GVHFLPKKLD EAVAEAHLGK LNVKLTKLTE KQAQYLGMSC DGPFKPDHYR Y | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |