Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACVR2B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACVR2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9768-ye-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048691
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001097.2
ACVR2B Protein
Research Use Only
ACVR2B
Recombinant Protein
Yeast
SGRGEAETRE CIYYNANWEL ERTNQSGLER CEGEQDKRLH CYASWRNSSG TIELVKKGCW LDDFNCYDRQ ECVATEENPQ VYFCCCEGNF CNERFTHLPE AGGPEVTYEP PPTAPTLLT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
93
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol