Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACVR2B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACVR2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2765.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001097.2
ID de gen (Entrez) 93
Nombre ACVR2B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16008691
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9768-YE-100UG
100 μg
645.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16028691
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9768-YE-1MG
1 mg
2765.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16018691
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9768-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16038691
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9768-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16048691
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9768-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16058691
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9768-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001097.2
ACVR2B Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
93
Research Use Only
ACVR2B
Recombinant Protein
Yeast
SGRGEAETRE CIYYNANWEL ERTNQSGLER CEGEQDKRLH CYASWRNSSG TIELVKKGCW LDDFNCYDRQ ECVATEENPQ VYFCCCEGNF CNERFTHLPE AGGPEVTYEP PPTAPTLLT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.