Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Acidic mammalian chitinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Acidic mammalian chitinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8133-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16092831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001035713.1
Acidic mammalian chitinase Protein
Research Use Only
CHIA
Recombinant Protein
E. coli
MVSTPENRQT FITSVIKFLR QYEFDGLDFD WEYPGSRGSP PQDKHLFTVL VQEMREAFEQ EAKQINKPRL MVTAAVAAGI SNIQSGYEIP QLSQYLDYIH VMTYDLHGSW EGYTGENSPL YKYPTDTGSN AYLNVDYVMN YWKDNGAPAE KLIVGFPTYG HNFILSNPSN TGIGAPTSGA GPAGPYAKES GIWAYYEICT FLKNGATQGW DAPQEVPYAY QGNVWVGYDN IKSFDIKAQW LKHNKFGGAM VWAIDLDDFT GTFCNQGKFP LISTLKKALG LQSASCTAPA QPIEPITAAP SGSGNGSGSS SSGGSSGGSG FCAVRANGLY PVANNRNAFW HCVNGVTYQQ NCQAGLVFDT SCDCCNWA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27159
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol