Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Acidic mammalian chitinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Acidic mammalian chitinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001035713.1
ID de gen (Entrez) 27159
Nombre Acidic mammalian chitinase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16042831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8133-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16062831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8133-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16052831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8133-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8133-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16082831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8133-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16092831
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8133-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001035713.1
Acidic mammalian chitinase Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
27159
Research Use Only
CHIA
Recombinant Protein
E. coli
MVSTPENRQT FITSVIKFLR QYEFDGLDFD WEYPGSRGSP PQDKHLFTVL VQEMREAFEQ EAKQINKPRL MVTAAVAAGI SNIQSGYEIP QLSQYLDYIH VMTYDLHGSW EGYTGENSPL YKYPTDTGSN AYLNVDYVMN YWKDNGAPAE KLIVGFPTYG HNFILSNPSN TGIGAPTSGA GPAGPYAKES GIWAYYEICT FLKNGATQGW DAPQEVPYAY QGNVWVGYDN IKSFDIKAQW LKHNKFGGAM VWAIDLDDFT GTFCNQGKFP LISTLKKALG LQSASCTAPA QPIEPITAAP SGSGNGSGSS SSGGSSGGSG FCAVRANGLY PVANNRNAFW HCVNGVTYQQ NCQAGLVFDT SCDCCNWA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.