Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Acid ceramidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Acid ceramidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001120977.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 427 |
Nombre | Acid ceramidase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16009460
|
enQuireBio™
QP7569-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029460
|
enQuireBio™
QP7569-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16019460
|
enQuireBio™
QP7569-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16039460
|
enQuireBio™
QP7569-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049460
|
enQuireBio™
QP7569-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059460
|
enQuireBio™
QP7569-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001120977.1 | |
Acid ceramidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
427 | |
Research Use Only | |
ASAH1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QHAPPWTEDC RKSTYPPSGP TYRGAVPWYT INLDLPPYKR WHELMLDKAP VLKVIVNSLK NMINTFVPSG KIMQVVDEKL PGLLGNFPGP FEEEMKGIAA VTDIPLGEII SFNIFYELFT ICTSIVAEDK KGHLIHGRNM DFGVFLGWNI NNDTWVITEQ LKPLTVNLDF QRNNKTVFKA SSFAGYVGML TGFKPGLFSL TLNERFSING GYLGILEWIL GKKDVMWIGF LTRTVLENST SYEEAKNLLT KTKILAPAYF ILGGNQSGEG CVITRDRKES LDVYELDAKQ GRWYVVQTNY DRWKHPFFLD DRRTPAKMCL NRTSQENISF ETMYDVLSTK PVLNKLTVYT TLIDVTKGQF ETYLRDCPDP CIGW | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |