Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACADM Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACADM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5605-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996389
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000007.1
ACADM Protein
Research Use Only
ACADM
Recombinant Protein
E. coli
KANRQREPGL GFSFEFTEQQ KEFQATARKF AREEIIPVAA EYDKTGEYPV PLIRRAWELG LMNTHIPENC GGLGLGTFDA CLISEELAYG CTGVQTAIEG NSLGQMPIII AGNDQQKKKY LGRMTEEPLM CAYCVTEPGA GSDVAGIKTK AEKKGDEYII NGQKMWITNG GKANWYFLLA RSDPDPKAPA NKAFTGFIVE ADTPGIQIGR KELNMGQRCS DTRGIVFEDV KVPKENVLIG DGAGFKVAMG AFDKTRPVVA AGAVGLAQRA LDEATKYALE RKTFGKLLVE HQAISFMLAE MAMKVELARM SYQRAAWEVD SGRRNTYYAS IAKAFAGDIA NQLATDAVQI LGGNGFNTEY PVEKLMRDAK IYQIYEGTSQ IQRLIVAREH IDKYKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
34
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol