Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ACADM Protein
Código de producto. p-7152176
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15966389 10 μg 10 microgramos
15906399 50 μg 50 microgramos
15956389 100 μg 100 microgramos
15986389 200 μg 200 microgramos
15996389 500 μg 500 microgramos
15976389 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15966389
Marca: enQuireBio™ QP5605ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACADM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000007.1
ID de gen (Entrez) 34
Nombre ACADM Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ACADM
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KANRQREPGL GFSFEFTEQQ KEFQATARKF AREEIIPVAA EYDKTGEYPV PLIRRAWELG LMNTHIPENC GGLGLGTFDA CLISEELAYG CTGVQTAIEG NSLGQMPIII AGNDQQKKKY LGRMTEEPLM CAYCVTEPGA GSDVAGIKTK AEKKGDEYII NGQKMWITNG GKANWYFLLA RSDPDPKAPA NKAFTGFIVE ADTPGIQIGR KELNMGQRCS DTRGIVFEDV KVPKENVLIG DGAGFKVAMG AFDKTRPVVA AGAVGLAQRA LDEATKYALE RKTFGKLLVE HQAISFMLAE MAMKVELARM SYQRAAWEVD SGRRNTYYAS IAKAFAGDIA NQLATDAVQI LGGNGFNTEY PVEKLMRDAK IYQIYEGTSQ IQRLIVAREH IDKYKN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.