Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L36a-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L36a-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8385-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014351
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000992.1
60S ribosomal protein L36a-like Protein
Research Use Only
RPL36AL
Recombinant Protein
E. coli
MVNVPKTRRT FCKKCGKHQP HKVTQYKKGK DSLYAQGRRR YDRKQSGYGG QTKPIFRKKA KTTKKIVLRL ECVEPNCRSK RMLAIKRCKH FELGGDKKRK GQVIQF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6166
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol