Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L36a-like Protein
Código de producto. p-7155060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16074341 10 μg 10 microgramos
16014351 50 μg 50 microgramos
16064341 100 μg 100 microgramos
16094341 200 μg 200 microgramos
16004351 500 μg 500 microgramos
16084341 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16074341 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8385ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L36a-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000992.1
ID de gen (Entrez) 6166
Nombre 60S ribosomal protein L36a-like Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RPL36AL
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MVNVPKTRRT FCKKCGKHQP HKVTQYKKGK DSLYAQGRRR YDRKQSGYGG QTKPIFRKKA KTTKKIVLRL ECVEPNCRSK RMLAIKRCKH FELGGDKKRK GQVIQF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.