Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L10a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L10a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8500-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16044971
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009035.3
60S ribosomal protein L10a Protein
Research Use Only
RPL10A
Recombinant Protein
E. coli
KVSRDTLYEA VREVLHGNQR KRRKFLETVE LQISLKNYDP QKDKRFSGTV RLKSTPRPKF SVCVLGDQQH CDEAKAVDIP HMDIEALKKL NKNKKLVKKL AKKYDAFLAS ESLIKQIPRI LGPGLNKAGK FPSLLTHNEN MVAKVDEVKS TIKFQMKKVL CLAVAVGHVK MTDDELVYNI HLAVNFLVSL LKKNWQNVRA LYIKSTMGKP QR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4736
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol