missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L10a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L10a, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_009035.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4736 |
Nombre | 60S ribosomal protein L10a Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16004971
|
enQuireBio™
QP8500-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16024971
|
enQuireBio™
QP8500-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16014971
|
enQuireBio™
QP8500-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034971
|
enQuireBio™
QP8500-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16044971
|
enQuireBio™
QP8500-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16054971
|
enQuireBio™
QP8500-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_009035.3 | |
60S ribosomal protein L10a Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4736 | |
Research Use Only | |
RPL10A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KVSRDTLYEA VREVLHGNQR KRRKFLETVE LQISLKNYDP QKDKRFSGTV RLKSTPRPKF SVCVLGDQQH CDEAKAVDIP HMDIEALKKL NKNKKLVKKL AKKYDAFLAS ESLIKQIPRI LGPGLNKAGK FPSLLTHNEN MVAKVDEVKS TIKFQMKKVL CLAVAVGHVK MTDDELVYNI HLAVNFLVSL LKKNWQNVRA LYIKSTMGKP QR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |