Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L55, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L55, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6384-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042920
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001308213.1
39S ribosomal protein L55, mitochondrial Protein
Research Use Only
MRPL55
Recombinant Protein
E. coli
DSSRASLTRV HRQAYARLYP VLLVKQDGST IHIRYREPRR MLAMPIDLDT LSPEERRARL RKREAQLQSR KEYEQELSDD LHVERYRQFW TRTKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
128308
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol