Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L55, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L55, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001308213.1
ID de gen (Entrez) 128308
Nombre 39S ribosomal protein L55, mitochondrial Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16022920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6384-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16042920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6384-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16032920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6384-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16052920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6384-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16062920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6384-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16072920
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6384-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001308213.1
39S ribosomal protein L55, mitochondrial Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
128308
Research Use Only
MRPL55
Recombinant Protein
E. coli
DSSRASLTRV HRQAYARLYP VLLVKQDGST IHIRYREPRR MLAMPIDLDT LSPEERRARL RKREAQLQSR KEYEQELSDD LHVERYRQFW TRTKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.