Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Major allergen Equ c 1 Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Major allergen Equ c 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001075966.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100034197 |
Nombre | Major allergen Equ c 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031431
|
enQuireBio™
QP7892-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051431
|
enQuireBio™
QP7892-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041431
|
enQuireBio™
QP7892-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061431
|
enQuireBio™
QP7892-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071431
|
enQuireBio™
QP7892-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081431
|
enQuireBio™
QP7892-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001075966.1 | |
Major allergen Equ c 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Horse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100034197 | |
Research Use Only | |
LOC100034197 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QQEENSDVAI RNFDISKISG EWYSIFLASD VKEKIEENGS MRVFVDVIRA LDNSSLYAEY QTKVNGECTE FPMVFDKTEE DGVYSLNYDG YNVFRISEFE NDEHIILYLV NFDKDRPFQL FEFYAREPDV SPEIKEEFVK IVQKRGIVKE NIIDLTKIDR CFQLRGNGVA QA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |