Learn More
enQuireBio™ Recombinant Horse Major allergen Equ c 1 Protein
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Major allergen Equ c 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7892-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041431
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001075966.1
Major allergen Equ c 1 Protein
Research Use Only
LOC100034197
Recombinant Protein
E. coli
QQEENSDVAI RNFDISKISG EWYSIFLASD VKEKIEENGS MRVFVDVIRA LDNSSLYAEY QTKVNGECTE FPMVFDKTEE DGVYSLNYDG YNVFRISEFE NDEHIILYLV NFDKDRPFQL FEFYAREPDV SPEIKEEFVK IVQKRGIVKE NIIDLTKIDR CFQLRGNGVA QA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100034197
10 μg
Not determined.
Full Length
Horse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol