Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-A Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Clade-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 1600.00€
Spécification
Nombre | HIV-1 TAT Clade-A Protein |
---|---|
Pureza | Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15939868
|
enQuireBio™
QP12262-2UG |
2 μg |
120.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15929868
|
enQuireBio™
QP12262-10UG |
10 μg |
181.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15919868
|
enQuireBio™
QP12262-100UG |
100 μg |
1600.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-03-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Spécification
HIV-1 TAT Clade-A Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Lyophilized with 10% glycerol. |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
Untagged |