Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 TAT Clade-A Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 TAT Clade-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP12262-2ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939868
  • en la oferta / 2 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
HIV-1 TAT Clade-A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Lyophilized with 10% glycerol.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.