Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Capsid Protein
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 3 (isolate Human/United States/US2) (HEV-3) Capsid protein, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abov
Marca:  enQuireBio™ QP8294-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
hepatitis Capsid Protein
Research Use Only
ORF2
Recombinant Protein
Yeast
KLYTSVENAQ QDKGITIPHD IDLGDSRVVI QDYDNQHEQD RPTPSPAPSR PFSVLRANDV LWLSLTAAEY DQTTYGSSTN PMYVSDTVTL VNVATGAMS- QAVARSLDWS KVTLDGRPLT TIQQYSKTFY VLPLRGKLSF WEAGTTKAGY PYNYNTTASD QILIENAAGH RVAISTYTTS LGAGPTSISA VGVLAPHSAL AVLEDTIDYP ARAHTFDDFC PECRTLGLQG CAFQSTIAEL QRLKMKVGKT RES
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Hepatitis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol