Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Capsid Protein
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 3 (isolate Human/United States/US2) (HEV-3) Capsid protein, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abov
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | hepatitis Capsid Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | ORF2 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033841
|
enQuireBio™
QP8294-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043841
|
enQuireBio™
QP8294-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16023841
|
enQuireBio™
QP8294-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16003841
|
enQuireBio™
QP8294-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013841
|
enQuireBio™
QP8294-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
hepatitis Capsid Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Hepatitis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
ORF2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
KLYTSVENAQ QDKGITIPHD IDLGDSRVVI QDYDNQHEQD RPTPSPAPSR PFSVLRANDV LWLSLTAAEY DQTTYGSSTN PMYVSDTVTL VNVATGAMS- QAVARSLDWS KVTLDGRPLT TIQQYSKTFY VLPLRGKLSF WEAGTTKAGY PYNYNTTASD QILIENAAGH RVAISTYTTS LGAGPTSISA VGVLAPHSAL AVLEDTIDYP ARAHTFDDFC PECRTLGLQG CAFQSTIAEL QRLKMKVGKT RES | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |