Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C Virus polyProtein
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C Virus polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre | Hepatitis C Virus polyProtein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027251
|
enQuireBio™
QP8939-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16017251
|
enQuireBio™
QP8939-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067251
|
enQuireBio™
QP8939-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047251
|
enQuireBio™
QP8939-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057251
|
enQuireBio™
QP8939-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037251
|
enQuireBio™
QP8939-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Hepatitis C Virus polyProtein | |
Not determined. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APITAYAQQT RGLLSTIVTS LTGRDTNENC GEVQVLSTAT QSFLGTAVNG VMWTVYHGAG SKTISGPQGP VNQMYTNVDQ DLVGWPAPPG VRSLAPCTCG ASDLYLVTRH ADVVPVRRRG DTRGALLSPR PISTLKGSSG GPLLCPMGHA AGIFRAAVCT RGVAKAVDFV PVESLETTMR SPVFTDNSTP PAVPQTYQVA HLHAPTGSGK STKVPAAYAA QGYKVLVLNP SVAATLGFGA YMSKAYGIDP NIRTGVRTIT TGAPITYSTY GKFLADGGCS GGAYDIIICD ECHSTDATTI LGIGTALDQA ETAGMRLVVL ATATPPGSVT TPHSNIEEVA LPTTGEVPFY GRAIPLGLIK GGRHLIFCHS KKKCDELAGQ LTSLGLNAVA YYRGLDVSVI PTSGDVVVCA TDALMTGFTG DFDSVIDCNT SVIQTIDFSL DPTFSIETTT VPQDAVSRSQ RRGRTGRGRL GIYRYVTPGE RPSGIFDTAV LCECYDAGCA WYELTPAETT VRLRAYFNTP GLPVCQDHLE FWESVFTGLT NIDGHFLSQT KQSGENFPYL VAYQATVCAR ALAPPPSWDT IWKCLTRLKP TLHGPTPLLY RLGSVQNEVT LTHPITKYIM ACMSADLEVV T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Hepatitis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |