missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS3 Genotype-1b Protein

A cDNA sequence encoding the HCV NS3 Genotype-1b (Amino Acids 1356-1459) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10428-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15993818

Cantidad Precio
1 220.56€ / 100 microgramos
6 206.97€ / 100 microgramos
Envío estimado: 10-03-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.



Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Hepatitis C HCV NS3 Genotype-1b Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
Untagged
HCV NS3 Genotype-1b protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales