missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS3 Genotype-1b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS3 Genotype-1b (Amino Acids 1356-1459) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
105.00€ - 1995.00€
Especificaciones
Nombre | Hepatitis C HCV NS3 Genotype-1b Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Especie | E. coli |
Etiqueta de proteína | Untagged |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15993818
|
enQuireBio™
QP10428-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15903828
|
enQuireBio™
QP10428-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15923828
|
enQuireBio™
QP10428-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15913828
|
enQuireBio™
QP10428-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Hepatitis C HCV NS3 Genotype-1b Protein | |
Recombinant Protein | |
Untagged |
Research Use Only | |
E. coli |