Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core Genotype-3b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core Genotype-3b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
232.00€ - 1810.00€
Especificaciones
Nombre | Hepatitis C HCV Core Genotype-3b Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | GST |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Hepatitis C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989528
|
enQuireBio™
QP12152-100UG |
100 μg |
232.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15909538
|
enQuireBio™
QP12152-500UG |
500 μg |
905.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15999528
|
enQuireBio™
QP12152-1MG |
1 mg |
1810.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Especificaciones
Hepatitis C HCV Core Genotype-3b Protein | |
GST | |
Hepatitis C |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HCV Core Genotype-3b protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |