Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Vacuolating cytotoxin autotransporter, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
Marca:  enQuireBio™ QP7226-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087790
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_207680.1
Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
Research Use Only
vacA
Recombinant Protein
E. coli
KYEKPTNVWA NAIGGTSLNN GGNASLYGTS AGVDAYLNGE VEAIVGGFGS YGYSSFNNQA NSLNSGANNT NFGVYSRIFA NQHEFDFEAQ GALGSDQSSL NFKSALLRDL NQSYNYLAYS AATRASYGYD FAFFRNALVL KPSVGVSYNH LGSTNFKSNS NQVALKNGSS SQHLFNASAN VEARYYYGDT SYFYMNAGVL QEFANFGSSN AVSLNTFKVN AAHNPLSTHA RVMMGGELKL AKEVFLNLGF VYLHNLISNI GHFASNLGMR YSF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
899415
200 μg
Not determined.
Full Length
H. pylori
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol