Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Vacuolating cytotoxin autotransporter, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_207680.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 899415 |
Nombre | Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057790
|
enQuireBio™
QP7226-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077790
|
enQuireBio™
QP7226-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067790
|
enQuireBio™
QP7226-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087790
|
enQuireBio™
QP7226-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16097790
|
enQuireBio™
QP7226-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16007800
|
enQuireBio™
QP7226-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_207680.1 | |
Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
H. pylori | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
899415 | |
Research Use Only | |
vacA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KYEKPTNVWA NAIGGTSLNN GGNASLYGTS AGVDAYLNGE VEAIVGGFGS YGYSSFNNQA NSLNSGANNT NFGVYSRIFA NQHEFDFEAQ GALGSDQSSL NFKSALLRDL NQSYNYLAYS AATRASYGYD FAFFRNALVL KPSVGVSYNH LGSTNFKSNS NQVALKNGSS SQHLFNASAN VEARYYYGDT SYFYMNAGVL QEFANFGSSN AVSLNTFKVN AAHNPLSTHA RVMMGGELKL AKEVFLNLGF VYLHNLISNI GHFASNLGMR YSF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |