Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori DNA protection during starvation Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) DNA protection during starvation protein, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
137.00€ - 2450.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_207041.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 898765 |
Nombre | DNA protection during starvation Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037610
|
enQuireBio™
QP7186-EC-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077610
|
enQuireBio™
QP7186-EC-50UG |
50 μg |
339.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027610
|
enQuireBio™
QP7186-EC-100UG |
100 μg |
545.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057610
|
enQuireBio™
QP7186-EC-200UG |
200 μg |
870.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067610
|
enQuireBio™
QP7186-EC-500UG |
500 μg |
1500.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047610
|
enQuireBio™
QP7186-EC-1MG |
1 mg |
2450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_207041.1 | |
DNA protection during starvation Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
H. pylori | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
898765 | |
Research Use Only | |
dps | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKTFEILKHL QADAIVLFMK VHNFHWNVKG TDFFNVHKAT EEIYEEFADM FDDLAERIVQ LGHHPLVTLS EAIKLTRVKE ETKTSFHSKD IFKEILEDYK YLEKEFKELS NTAEKEGDKV TVTYADDQLA KLQKSIWMLQ AHLA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |