Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori DNA protection during starvation Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_207041.1 |
| ID de gen (Entrez) | 898765 |
| Nombre | DNA protection during starvation Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | dps |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | H. pylori |
| Mostrar más |