Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig PSAP / Prosaposin Protein
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) PSAP / Prosaposin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9351-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
PSAP / Prosaposin Protein
Research Use Only
PSAP
Recombinant Protein
Yeast
ESVTCKACEY VVKKVMELID NNRTEEKIIH ALDSVCALLP ESVSEVCQEV VDTYGDSIVA LLLQEMSPEL VCSELGLCMS G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Guinea Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol