Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig PSAP / Prosaposin Protein
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) PSAP / Prosaposin, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre PSAP / Prosaposin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PSAP
Longitud de la proteína Full Length
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16008161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9351-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16048161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9351-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16018161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9351-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16038161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9351-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16058161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9351-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16028161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9351-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
PSAP / Prosaposin Protein
Not determined.
Full Length
Guinea Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
PSAP
Recombinant Protein
Yeast
ESVTCKACEY VVKKVMELID NNRTEEKIIH ALDSVCALLP ESVSEVCQEV VDTYGDSIVA LLLQEMSPEL VCSELGLCMS G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.