Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig CD46 Protein
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) CD46, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5789-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001166399.2
CD46 Protein
Research Use Only
Cd46
Recombinant Protein
E. coli
CVLPPPFEAM EPINPKPYYE IGEKVEYRCK KGYLRQPFYL MVATCEKNHS WVPITDDGCI KKQCTYLNPP PKGRVEYING TRTWGDIVHF SCVEGFYVSG IAALSCELRG DNVDWNGRVP TCEKVLCSPP PKIQNGKYTF SDVQVFEYFE AVTYSCDAVQ GPDKLSLVGN EVLYCAGHQK WSSAAPECKV VKCPLPVVKN GKQISGLGQT FFYQATVTFQ CLPGFYFNGS STVVCGSDNT WKPSIPECLK GPKPTHPTKP PVYNYPGYPN PREGIFDQEL N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100135498
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Guinea Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol