Learn More
enQuireBio™ Recombinant Guinea Pig CD46 Protein
A DNA sequence encoding the Cavia porcellus (Guinea pig) CD46, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001166399.2
ID de gen (Entrez) 100135498
Nombre CD46 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15927769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5789-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15947769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5789-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15937769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5789-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15957769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5789-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15967769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5789-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15977769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5789-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001166399.2
CD46 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Guinea Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
100135498
Research Use Only
Cd46
Recombinant Protein
E. coli
CVLPPPFEAM EPINPKPYYE IGEKVEYRCK KGYLRQPFYL MVATCEKNHS WVPITDDGCI KKQCTYLNPP PKGRVEYING TRTWGDIVHF SCVEGFYVSG IAALSCELRG DNVDWNGRVP TCEKVLCSPP PKIQNGKYTF SDVQVFEYFE AVTYSCDAVQ GPDKLSLVGN EVLYCAGHQK WSSAAPECKV VKCPLPVVKN GKQISGLGQT FFYQATVTFQ CLPGFYFNGS STVVCGSDNT WKPSIPECLK GPKPTHPTKP PVYNYPGYPN PREGIFDQEL N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.