missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Equine IL 2 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 100034204 |
---|---|
Nombre | IL 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15914698
|
enQuireBio™
QP10700-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904698
|
enQuireBio™
QP10700-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994688
|
enQuireBio™
QP10700-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
100034204 | |
Research Use Only | |
IL2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APTSSSKRET QQQLKQLQMD LKLLLEGVNN NKNPKLSKML TFKINMPKKA TELKHLQCLE EELKPLEEML KNFLSKDIKE LMSNINVTVL GLKGSETRFT CEYDDETGTI VEFLNKWITF SQSIFSTMT | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses. |
IL 2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine CTLL-2 cells is less than 1.0 microg/ml, corresponding to a specific activity of > 1000 IU/mg. | |
Equine | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 6.0. |