Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Envelope glycoprotein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Envelope glycoprotein L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7278-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16087970
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
YP_401678.1
Envelope glycoprotein 1
Research Use Only
gL
Recombinant Protein
E. coli
NWAYPCCHVT QLRAQHLLAL ENISDIYLVS NQTCDGFSLA SLNSPKNGSN QLVISRCANG LNVVSFFISI LKRSSSALTG HLRELLTTLE TLYGSFSVED LFGANLNRYA WHRGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3783710
200 μg
Not determined.
Full Length
Epstein-Barr
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol