Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Envelope glycoprotein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Envelope glycoprotein L, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso YP_401678.1
ID de gen (Entrez) 3783710
Nombre Envelope glycoprotein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16057970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7278-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16077970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7278-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16067970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7278-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16087970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7278-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16097970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7278-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16007980
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7278-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
YP_401678.1
Envelope glycoprotein 1
Not determined.
Full Length
Epstein-Barr
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
3783710
Research Use Only
gL
Recombinant Protein
E. coli
NWAYPCCHVT QLRAQHLLAL ENISDIYLVS NQTCDGFSLA SLNSPKNGSN QLVISRCANG LNVVSFFISI LKRSSSALTG HLRELLTTLE TLYGSFSVED LFGANLNRYA WHRGG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.