Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DNA polymerase catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) DNA polymerase catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7276-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16067960
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
YP_401712.1
DNA polymerase catalytic subunit Protein
Research Use Only
BALF5
Recombinant Protein
E. coli
MSGGLFYNPF LRPNKGLLKK PDKEYLRLIP KCFQTPGAAG VVDVRGPQPP LCFYQDSLTV VGGDEDGKGM WWRQRAQEGT ARPEADTHGS PLDFHVYDIL ETVYTHEKCA VIPSDKQGYV VPCGIVIKLL GRRKADGASV CVNVFGQQAY FYASAPQGLD VEFAVLSALK ASTFDRRTPC RVSVEKVTRR SIMGYGNHAG DYHKITLSHP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3783681
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Epstein-Barr
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol