Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DNA polymerase catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) DNA polymerase catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso YP_401712.1
ID de gen (Entrez) 3783681
Nombre DNA polymerase catalytic subunit Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16037960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7276-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16057960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7276-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16047960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7276-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16067960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7276-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16077960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7276-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16087960
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7276-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
YP_401712.1
DNA polymerase catalytic subunit Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Epstein-Barr
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
3783681
Research Use Only
BALF5
Recombinant Protein
E. coli
MSGGLFYNPF LRPNKGLLKK PDKEYLRLIP KCFQTPGAAG VVDVRGPQPP LCFYQDSLTV VGGDEDGKGM WWRQRAQEGT ARPEADTHGS PLDFHVYDIL ETVYTHEKCA VIPSDKQGYV VPCGIVIKLL GRRKADGASV CVNVFGQQAY FYASAPQGLD VEFAVLSALK ASTFDRRTPC RVSVEKVTRR SIMGYGNHAG DYHKITLSHP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.