Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7317-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16088160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_414638.1
UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
Research Use Only
lpxC
Recombinant Protein
E. coli
MIKQRTLKRI VQATGVGLHT GKKVTLTLRP APANTGVIYR RTDLNPPVDF PADAKSVRDT MLCTCLVNEH DVRISTVEHL NAALAGLGID NIVIEVNAPE IPIMDGSAAP FVYLLLDAGI DELNCAKKFV RIKETVRVED GDKWAEFKPY NGFSLDFTID FNHPAIDSSN QRYAMNFSAD AFMRQISRAR TFGFMRDIEY LQSRGLCLGG SFDCAIVVDD YRVLNEDGLR FEDEFVRHKM LDAIGDLFMC GHNIIGAFTA YKSGHALNNK LLQAVLAKQE AWEYVTFQDD AELPLAFKAP SAVLA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
944816
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol