Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_414638.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 944816 |
Nombre | UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048160
|
enQuireBio™
QP7317-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068160
|
enQuireBio™
QP7317-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058160
|
enQuireBio™
QP7317-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078160
|
enQuireBio™
QP7317-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088160
|
enQuireBio™
QP7317-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098160
|
enQuireBio™
QP7317-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_414638.1 | |
UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
944816 | |
Research Use Only | |
lpxC | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIKQRTLKRI VQATGVGLHT GKKVTLTLRP APANTGVIYR RTDLNPPVDF PADAKSVRDT MLCTCLVNEH DVRISTVEHL NAALAGLGID NIVIEVNAPE IPIMDGSAAP FVYLLLDAGI DELNCAKKFV RIKETVRVED GDKWAEFKPY NGFSLDFTID FNHPAIDSSN QRYAMNFSAD AFMRQISRAR TFGFMRDIEY LQSRGLCLGG SFDCAIVVDD YRVLNEDGLR FEDEFVRHKM LDAIGDLFMC GHNIIGAFTA YKSGHALNNK LLQAVLAKQE AWEYVTFQDD AELPLAFKAP SAVLA | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |