Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Type-1 fimbrial protein, A chain Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Type-1 fimbrial protein, A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_418734.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 948838 |
Nombre | Type-1 fimbrial protein, A chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16038390
|
enQuireBio™
QP7353-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16078390
|
enQuireBio™
QP7353-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16028390
|
enQuireBio™
QP7353-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16058390
|
enQuireBio™
QP7353-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16068390
|
enQuireBio™
QP7353-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16048390
|
enQuireBio™
QP7353-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_418734.1 | |
Type-1 fimbrial protein, A chain Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
948838 | |
Research Use Only | |
fimA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AATTVNGGTV HFKGEVVNAA CAVDAGSVDQ TVQLGQVRTA SLAQEGATSS AVGFNIQLND CDTNVASKAA VAFLGTAIDA GHTNVLALQS SAAGSATNVG VQILDRTGAA LTLDGATFSS ETTLNNGTNT IPFQARYFAT GAATPGAANA DATFKVQYQ | |
Greater than 80.3% as determined by SDS-PAGE. |