Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Type-1 fimbrial protein, A chain Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Type-1 fimbrial protein, A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7353-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038390
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_418734.1
Type-1 fimbrial protein, A chain Protein
Research Use Only
fimA
Recombinant Protein
E. coli
AATTVNGGTV HFKGEVVNAA CAVDAGSVDQ TVQLGQVRTA SLAQEGATSS AVGFNIQLND CDTNVASKAA VAFLGTAIDA GHTNVLALQS SAAGSATNVG VQILDRTGAA LTLDGATFSS ETTLNNGTNT IPFQARYFAT GAATPGAANA DATFKVQYQ
Greater than 80.3% as determined by SDS-PAGE.
948838
10 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol