Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O157:H7 Outer membrane protein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7322-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098190
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_309068.1
Outer membrane protein 1
Research Use Only
ompA
Recombinant Protein
E. coli
WTNNIGDAHT IGTRPDNGML SLGVSYRFGQ GEAAPVVAPA PAPAPEVQTK HFTLKSDVLF NFNKATLKPE GQAALDQLYS QLSNLDPKDG SVVVLGYTDR IGSDAYNQGL SERRAQSVVD YLISKGIPAD KISARGMGES NPVTGNTCDN VKQRAALIDC LAPDRRVEIE VKGIKDVVTQ PQA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
917123
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol