Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli O157:H7 Outer membrane protein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_309068.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 917123 |
Nombre | Outer membrane protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16048190
|
enQuireBio™
QP7322-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068190
|
enQuireBio™
QP7322-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058190
|
enQuireBio™
QP7322-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078190
|
enQuireBio™
QP7322-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088190
|
enQuireBio™
QP7322-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098190
|
enQuireBio™
QP7322-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_309068.1 | |
Outer membrane protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
917123 | |
Research Use Only | |
ompA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
WTNNIGDAHT IGTRPDNGML SLGVSYRFGQ GEAAPVVAPA PAPAPEVQTK HFTLKSDVLF NFNKATLKPE GQAALDQLYS QLSNLDPKDG SVVVLGYTDR IGSDAYNQGL SERRAQSVVD YLISKGIPAD KISARGMGES NPVTGNTCDN VKQRAALIDC LAPDRRVEIE VKGIKDVVTQ PQA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |