Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Outer membrane protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7295-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_416719.1
Outer membrane protein 1
Research Use Only
ompC
Recombinant Protein
E. coli
AEVYNKDGNK LDLYGKVDGL HYFSDNKDVD GDQTYMRLGF KGETQVTDQL TGYGQWEYQI QGNSAENENN SWTRVAFAGL KFQDVGSFDY GRNYGVVYDV TSWTDVLPEF GGDTYGSDNF MQQRGNGFAT YRNTDFFGLV DGLNFAVQYQ GKNGNPSGEG FTSGVTNNGR DALRQNGDGV GGSITYDYEG FGIGGAISSS KRTDAQNTAA YIGNGDRAET YTGGLKYDAN NIYLAAQYTQ TYNATRVGSL GWANKAQNFE AVAQYQFDFG LRPSLAYLQS KGKNLGRGYD DEDILKYVDV GATYYFNKNM STYVDYKINL LDDNQFTRDA GINTDNIVAL GLVYQF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
946716
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol