Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Outer membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Outer membrane protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_416719.1
ID de gen (Entrez) 946716
Nombre Outer membrane protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16048050
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7295-EC-10UG
10 μg
402.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16038050
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7295-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16058050
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7295-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16068050
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7295-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078050
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7295-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16088050
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7295-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_416719.1
Outer membrane protein 1
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
946716
Research Use Only
ompC
Recombinant Protein
E. coli
AEVYNKDGNK LDLYGKVDGL HYFSDNKDVD GDQTYMRLGF KGETQVTDQL TGYGQWEYQI QGNSAENENN SWTRVAFAGL KFQDVGSFDY GRNYGVVYDV TSWTDVLPEF GGDTYGSDNF MQQRGNGFAT YRNTDFFGLV DGLNFAVQYQ GKNGNPSGEG FTSGVTNNGR DALRQNGDGV GGSITYDYEG FGIGGAISSS KRTDAQNTAA YIGNGDRAET YTGGLKYDAN NIYLAAQYTQ TYNATRVGSL GWANKAQNFE AVAQYQFDFG LRPSLAYLQS KGKNLGRGYD DEDILKYVDV GATYYFNKNM STYVDYKINL LDDNQFTRDA GINTDNIVAL GLVYQF
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.