Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli NAD(P)H-flavin reductase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) NAD(P)H-flavin reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8942-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_418286.1
NAD(P)H-flavin reductase Protein
Research Use Only
fre
Recombinant Protein
E. coli
TTLSCKVTSV EAITDTVYRV RIVPDAAFSF RAGQYLMVVM DERDKRPFSM ASTPDEKGFI ELHIGASEIN LYAKAVMDRI LKDHQIVVDI PHGEAWLRDD EERPMILIAG GTGFSYARSI LLTALARNPN RDITIYWGGR EEQHLYDLCE LEALSLKHPG LQVVPVVEQP EAGWRGRTGT VLTAVLQDHG TLAEHDIYIA GRFEMAKIAR DLFCSERNAR EDRLFGDAFA FI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948325
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol